Orders LinkContactUsLinkComponent
Wattenstaafjes, Microdenier
Wattenstaafjes, Microdenier
Microdenier wattenstaafje met plat kopblad, 128 mm
Catalog # 115-1895
Supplier:   Texwipe
Wattenstaafjes, Microdenier
Catalog # 115-1895
Supplier:  Texwipe
Wattenstaafjes, Microdenier
Wattenstaafjes, Microdenier
Microdenier wattenstaafje met plat kopblad, 128 mm
Price
63,18 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Swab series made from the cleanest microdenier material, 100% polyester, nylon-free. The complete thermal bond construction eliminates adhesive contamination.
  • Voorzien van een lotcode voor traceerbaarheid en kwaliteitscontrole
  • Handgreep van 100% zuiver polypropyleen
Via een volledige thermische hechting van de constructie blijft er geen vervuiling achter van kleefstoffen. Het wattenstaafje is in de cleanroom gewassen, wat zorgt voor een laag deeltjesgehalte en een laag gehalte aan NVRs (niet-vluchtige residuen) en ionen om te zorgen voor een verbeterde absorptie en een snelle vochtopname. Streepvrije schoonmaak op krasgevoelige oppervlakken en compatibel met schoonmaakproducten die QAC (quaternary ammonium chloride) bevatten en desinfectiemiddelen. Vervaardigd in cleanroom, vervaardigd met veeleisende en consistente toleranties via zeer nauwkeurige automatische processen.
Packaging: Verpakt in 8 hersluitbare, siliconenvrije zakken/doos.
Caution: De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904.
Specifications
  • Omschrijving:
    Microdenier wattenstaafje met plat kopblad
  • Lengte:
    128 mm
  • Seq:
    3
  • Breedte kop:
    13 mm
  • Cat. No.:
    115-1895
  • Vorm kop:
    Plat kopblad
  • Breedte handgreep:
    5 mm
  • Lengte handgreep:
    102 mm
  • Lengte kop:
    26 mm