Rekken
4 geperforeerde legborden, in hoogte verstelbare poten, Roestvrij staal 304, 1200×400×1900 mm
Catalog # 132-1059
Supplier: Palbam
Jump to:
Product Details & Documents
Hoogwaardige cleanroom rekken met in hoogte verstelbare poten of op witte nylon 130 mm (5") cleanroom zwenkwielen.
- Legbord opties: Vol of geperforeerd
- De legborden zijn verwijderbaar en in hoogte verstelbaar in stappen van 200 mm (8")
- 4 legborden per rek (extra legborden kunnen afzonderlijk besteld worden)
Roestvrij staal 304, elektrolytisch gepolijst.
Documents
Palbam Class - Catalog 2018
Product Literature
Specifications
- Omschrijving:4 geperforeerde legborden, in hoogte verstelbare poten
- Materiaal:Roestvrij staal 304
- Seq:18
- b×d×h:1200×400×1900 mm