Orders LinkContactUsLinkComponent
Sondes
Sondes
External replacement probe for EBI 310TX- P1, Ø×L: 5×45 mm, blunt, with 3 m PTFE cable, −200...+200 °C, —
Catalogus # 620-2762
Leverancier:   EBRO
Sondes
Catalogus # 620-2762
Leverancier:  EBRO
Sondes
Sondes
External replacement probe for EBI 310TX- P1, Ø×L: 5×45 mm, blunt, with 3 m PTFE cable, −200...+200 °C, —
Price
116,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature.
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Meetbereik:
    −200...+200 °C
  • Omschrijving:
    External replacement probe for EBI 310TX- P1, Ø×L: 5×45 mm, blunt, with 3 m PTFE cable
  • Seq:
    05
  • Juistheid: