Labels for BBP3x, type B-565
Metalised label printer tape, B-565, B30C-1125-565-SL, Polyester, Permanent acryl, Thermal transfer, zilver, BBP31, 29 mm×30,4 m, 1 roll/box
Catalogus # BRDY117922
Leverancier: Brady
Ga naar:
Product Details & Documents
These metallised polyester tapes are used for secure identification. Ideal for product rating plates, product warranty labels and asset identification labels.
Documents
TDS B-565 Labels and Signs TDS B-565 Metallised Polyester Tape
Technische fiche
Specificaties
- Printer:BBP31
- Printing method:Thermal transfer
- Type:B-565
- Kleur:zilver
- Omschrijving:Metalised label printer tape
- Afmetingen:29 mm×30,4 m
- Materiaal:Polyester
- Seq:01
- Model:B30C-1125-565-SL
- Verpakt:1 roll/box
- Kleefstof :Permanent acryl
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.