Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Wegwerppoederlansen, SteriWare®

Lansen voor vrij stromende poeders, HDPE, 170 ml, 830 mm
  SAMP8064H-1000
Wegwerppoederlansen, SteriWare®
  SAMP8064H-1000
Wegwerppoederlansen, SteriWare®
Wegwerppoederlansen, SteriWare®

Lansen voor vrij stromende poeders, HDPE, 170 ml, 830 mm

 
297,00 €
   
1 * 20 ST
 

Deze wegwerppoederlansen zijn ontworpen voor het nemen van dwarsdoorsnedemonsters door een bulkpoeder.

  • Wegwerpartikelen – Er is geen reiniging nodig voor of na het nemen van monsters
  • Geassembleerd en verpakt in een medische cleanroom
  • BSE/TSE-vrij, volledige traceerbaarheid van batches

Geschikt voor industrieën zoals farmaceutica, voeding, chemie, cosmetica en biotechnologie.

 : FDA, EU 10/2011 and EC 1935/2004. ATEX Zone -0119, 0, 1.

 
  • Onderdompeldiepte:
    830 mm
  • Capaciteit:
    170 ml
  • Omschrijving:
    Lansen voor vrij stromende poeders
  • Materiaal:
    HDPE
  • Seq:
    09