Pipette tips
Type E, 10 µl, -, transparant, Gilson, Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Brand and Socorex, Tip stack pack, 96/tray, 576/stack pack, 2304/case
SARS70.1130.460
Marketsource
: SARSTEDT
These high quality tips are suitable for the most common pipettes.
- Sterile tips are DNase/RNase- and ATP-free, and non pyrogenic
- Available loose in bags, packed in racks or in Tip StackPack reload systems
Tip StackPack: Tips are preloaded in reusable, stacked 96-tip trays. The trays are designed to safely cover each individual 96-tip layer, shielding the preloaded tips in the stack like a protective screen.
- Verpakt:Tip stack pack, 96/tray, 576/stack pack, 2304/case
- Steriel:-
- Volume:10 µl
- Seq:15
- Tip stijl:Type E
- Tip kleur:transparant
- Voor gebruik met:Gilson, Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Brand and Socorex
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.