Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Petrischalen

Contact plate, without vents, 55 mm, 12 mm, Steriel, 25×20/bag
Catalogus # ANIC05.30.18PAHI
Leverancier:   Anicrin
Petrischalen
Catalogus # ANIC05.30.18PAHI
Leverancier:  Anicrin
Petrischalen
Petrischalen

Contact plate, without vents, 55 mm, 12 mm, Steriel, 25×20/bag

Price
402,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Ø:
    55 mm
  • Verpakt:
    25×20/bag
  • Steriliteit:
    Steriel
  • Uitvoering:
    Contact plate, without vents
  • Hoogte:
    12 mm
  • Seq:
    05