Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital thermo-hygrometer
Digital thermo-hygrometer
0…40 °C / 20 - 99 % RH, ±1,0 °C; ±3,0 % RH, 0,1 °C; 1,0 % RH, 110×98×21 mm
Catalogus # AMARE915022
Leverancier:   Amarell
Digital thermo-hygrometer
Catalogus # AMARE915022
Leverancier:  Amarell
Digital thermo-hygrometer
Digital thermo-hygrometer
0…40 °C / 20 - 99 % RH, ±1,0 °C; ±3,0 % RH, 0,1 °C; 1,0 % RH, 110×98×21 mm
Price
44,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze digitale thermohygrometer is ontworpen om temperatuur, vochtigheid en tijd te meten. Hij is universeel bruikbaar met een sonde voor buitenshuis.
  • Modern ontwerp
  • Toepassingen voor binnen- of buitenshuis
  • Continue en gelijktijdige weergave
Levering: Geleverd met toebehoren voor wandmontage - schroeven of zelfklevende tape.
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Meetbereik:
    0…40 °C / 20 - 99 % RH
  • Resolutie:
    0,1 °C; 1,0 % RH
  • Seq:
    03
  • b×d×h:
    110×98×21 mm
  • Juistheid:
    ±1,0 °C; ±3,0 % RH