Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions
Buffer solution, 2,00, ±0,02, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
Catalogus # REGE102025
Leverancier:   REAGECON
Buffer solutions
Catalogus # REGE102025
Leverancier:  REAGECON
CAS-nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 2,00, ±0,02, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
CAS-nummer:  
Price
57,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1 L
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • Omschrijving:
    Buffer solution
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0,02
  • pH-waarde:
    2,00
Specificaties