Specific Gravity Hydrometers
Specific gravity hydrometer, 116 H - 62, 1,250 - 1,300 °SG, 0,005 °SG, 330 mm
Catalogus # AMARH826640/DKD3
Leverancier: Amarell
Ga naar:
Product Details & Documents
These general-purpose hydrometers are available with a thermometer inside the body or without a thermometer.
- Capillary prismatic
- Reliable and simple
- Paper scale with type designation
- Shot weighted body
Levering: Supplied in a transparent plastic case.
Specificaties
- Omschrijving:Specific gravity hydrometer
- Lengte:330 mm
- Seq:51
- Indeling:0,005 °SG
- Model:116 H - 62
- Meetbereik:1,250 - 1,300 °SG
- Cat. No.:AMARH826640/DKD3
- Nauwkeurigheid:±1 scale division
- Referentietemperatuur:60/60 °F (except model AMARH826764-FL: 15 °C)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.