Objectglaasjes, Superfrost®, Menzel Gläser
wit, Onverpakt
N° de catalogue 630-2859
Fournisseur: Epredia
Aller à :
Product Details & Documents
Vervaardigd van extra wit glas. Schoongewassen en gepolijst.
- Verkrijgbaar in 7 standaardkleuren voor identificatie en kleurcodering
- Het etiketteergedeelte is bestand tegen alle veelgebruikte oplosmiddelen
- Door het extra dikke etiketteergebied plakken de objectglaasjes niet aan elkaar en raken ze niet bekrast
Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Complies with ISO 8037/I
Certifications: ISO 8037/I.
Emballage: In kartonnen dozen van 50.
Documents
MENZAA00008032E011_TDS_EN MENZAG00008532E01_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Verpakt:Onverpakt
- Kleur:wit
- Seq:303
- Cat. No.:630-2859
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.