Objectglaasjes, Superfrost®, Menzel Gläser
groen, Onverpakt
Catalogus # 630-2863
Leverancier: Epredia
Ga naar:
Product Details & Documents
Vervaardigd van extra wit glas. Schoongewassen en gepolijst.
- Verkrijgbaar in 7 standaardkleuren voor identificatie en kleurcodering
- Het etiketteergedeelte is bestand tegen alle veelgebruikte oplosmiddelen
- Door het extra dikke etiketteergebied plakken de objectglaasjes niet aan elkaar en raken ze niet bekrast
Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Complies with ISO 8037/I
Certifications: ISO 8037/I.
Packaging: In kartonnen dozen van 50.
Documents
Specificaties
- Verpakt:Onverpakt
- Kleur:groen
- Seq:315