Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Petrischalen

Zonder ventilatieopeningen, 60 mm, 8 mm, Steriel, zakken van 10 stuks
  ANIC00.10.18PADI
 :   Anicrin
Petrischalen
  ANIC00.10.18PADI
 :  Anicrin
Petrischalen
Petrischalen

Zonder ventilatieopeningen, 60 mm, 8 mm, Steriel, zakken van 10 stuks

 
254,00 €
   
1 * 1.000 ST
 
  • Ø:
    60 mm
  • Verpakt:
    zakken van 10 stuks
  • Steriliteit:
    Steriel
  • Uitvoering:
    Zonder ventilatieopeningen
  • Hoogte:
    8 mm
  • Seq:
    02
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.