BIS-TRIS, 0,2 M Buffer Solutions
BIS-TRIS buffer solution, 0,2 M, 7,0, Glass bottle, 250 mL
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
BIS-TRIS, 0,2 M Buffer Solutions
Catalogus # J63346.AK
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
CAS No.: 6976-37-0
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002853
Documents
Specificaties
Specificaties
- Concentratie:0,2 M
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:250 mL
- Omschrijving:BIS-TRIS buffer solution
- pH-waarde:7,0
- Cat. No.:J63346.AK
- Uiterlijk:Colourless
- Opslagtemperatuur:2°C to 8°C
- Geur/lucht:Odourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00002853
- CAS No.:6976-37-0
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.