Orders LinkContactUsLinkComponent
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) solution, standard sensitivity ready-to-use
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) solution, standard sensitivity ready-to-use
500 mL
Catalogus # J63202.AP
Ontvlambaar
Gezondheid
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) solution, standard sensitivity ready-to-use
Catalogus # J63202.AP
CAS-nummer:  54827-17-7
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) solution, standard sensitivity ready-to-use
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) solution, standard sensitivity ready-to-use
500 mL
CAS-nummer:  54827-17-7
Price
329,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result.
Synoniemen:  TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
  • CAS-nummer:54827-17-7
  • Formule:C₁₆H₂₀N₂
  • MDL-nummer:MFCD00007748
  • Molecular Weight:240.35 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Koelkast
  • ADR:3,II
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    500 mL
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.