Formaldehyde 4%, pink, Q Path®, buffered
Pot, 25 ml in a 60 ml plastic pot, 50
Leverancier: VWR Collection
Formaldehyde 4%, pink, Q Path®, buffered
Catalogus # VWRSFOR0064A060014
Leverancier: VWR Collection
CAS-nummer: 50-00-0
Ga naar:
Product Details & Documents
Roze formaline fixatief voor weefselmonsters, klaar voor gebruik. Potjes kunnen gebruikt worden voor opslag en transport.
Formaldehyde 4% is ongeveer gelijk aan formaline 10%
Synoniemen: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
- CAS-nummer:50-00-0
- Formule:CH₂O
- MDL-nummer:MFCD00003274
- Molecular Weight:30.03 g/mol
- Dichtheid:1,013 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-001-8
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Pink liquid
- Test formaldehyde:Passes test
- Density (20/4):1,012 - 1,014
- pH (20°C):6,8 - 7,2
Specificaties
- Verpakking:Pot
- VPE:50
- Info VPE:25 ml in a 60 ml plastic pot
Specificaties
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



