Cable lockouts, original
Cable lockout, with 1,8 mm cable, rood
N° de catalogue BRDY065318
Fournisseur: Brady
Aller à :
Product Details & Documents
Brady's original cable lockout is perfect for difficult lockout situations such as large gate valves or oversized devices.
- Body is made from impact modified, glass-filled nylon; cable is made from galvanised steel
- One padlock can be applied
- With 1,8 m galvanised steel cable (3,2 mm outside diameter)
Max. shackle diameter: 8,00 mm
Max. wire/cable diameter: 3,20 mm
W×H: 72×182,70 mm
Documents
TDS LOTO-37 Labels and Signs TDS Original Cable Lockout
Fiche technique
Spécifications
- Type:Cable lockout, with 1,8 mm cable
- Kleur:rood
- Seq:02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.