Natriumhydroxide NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
500 g
Leverancier: Avantor
Natriumhydroxide NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Catalogus # 3718-32
Leverancier: Avantor
CAS-nummer: 1310-73-2
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Caustic soda
- CAS-nummer:1310-73-2
- Formule:NaOH
- MDL-nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Merck index:14,08627
- Kokend Pt:1390 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:323 °C
- Dichtheid:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- BEREIKEN:01-2119457892-27
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerBAKR3718-32_TDS_EN BAKR3718-37_TDS_EN
Product specificatie
sds_BAKR3718
SDS
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance of solution:passes test
- Assay:97.0 - 100.5 %
- Carbonates:max. 2.0 %
- Chlorides:max. 200 ppm
- Heavy Metals:max. 20 ppm
- Identification A:passes test
- Identification B:passes test
- Iron:max. 10 ppm
- Sulphates:max. 200 ppm
- Chloride:max. 0.050 %
- Clarity and Color of Solution:passes test
- Identification 1:passes test
- Identification 2:passes test
- Mercury:passes test
- Potassium:passes test
- Sodiumcarbonate:max. 2.0 %
- Identification:passes test
- Insoluble substances and organic matters:passes test
Specificaties
- VPE:500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.