Filter papers for breweries
15, 320 mm
Catalogus # BINZ120054
Leverancier: Ahlstrom
Ga naar:
Product Details & Documents
Ahlstrom-Munksjö offers filters for malt analysis and malt filtration according to MEBAK, ASBC and EBC standards.
Grade 41b: Medium fast filtering. Recommended for malt analysis.
Grade 15: Plain, for final attenuation of congress wort.
Grade 470: Plain kieselguhr paper used for fine turbidity.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Nr:15
- Seq:10
- Maat:320 mm
- Filtratiesnelheid:25 s/10 ml
- Cat. No.:BINZ120054
- Gewicht:68 g/m²
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.