VWR®, N-Plan Objectiven
N-plan objectief (olie/water), 100×/1,25 mm (i)
Catalogus # 630-2009
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze doelstellingen zijn ideaal voor gebruik in het onderwijs en voor routinematige laboratoriumtoepassingen.
IOS N-Plan-doelstellingen zijn voorzien van een oneindig gecorrigeerd optisch systeem.
Documents
VWR® for Microscopy
Product documentatie
Specificaties
- Vergroting:100×/1,25 mm (i)
- Omschrijving:N-plan objectief (olie/water)
- Seq:212