VWR®, N-Plan Objectiven
N-plan objectief, 40×/0,65 mm
Catalog # 630-2007
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Deze doelstellingen zijn ideaal voor gebruik in het onderwijs en voor routinematige laboratoriumtoepassingen.
IOS N-Plan-doelstellingen zijn voorzien van een oneindig gecorrigeerd optisch systeem.
Specifications
- Vergroting:40×/0,65 mm
- Omschrijving:N-plan objectief
- Seq:210