VWR®, N-Plan Objectiven
N-plan objectief, 10×/0,25 mm
Catalogus # 630-2005
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze doelstellingen zijn ideaal voor gebruik in het onderwijs en voor routinematige laboratoriumtoepassingen.
IOS N-Plan-doelstellingen zijn voorzien van een oneindig gecorrigeerd optisch systeem.
Specificaties
- Vergroting:10×/0,25 mm
- Omschrijving:N-plan objectief
- Seq:208