Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, N-Plan Objectiven
VWR®, N-Plan Objectiven
N-plan objectief, 4×/0,10 mm
  630-2004
VWR®, N-Plan Objectiven
  630-2004
VWR®, N-Plan Objectiven
VWR®, N-Plan Objectiven
N-plan objectief, 4×/0,10 mm
28,20 €
1 * 1 ST
Deze doelstellingen zijn ideaal voor gebruik in het onderwijs en voor routinematige laboratoriumtoepassingen.
IOS N-Plan-doelstellingen zijn voorzien van een oneindig gecorrigeerd optisch systeem.
Documents
  • Vergroting:
    4×/0,10 mm
  • Omschrijving:
    N-plan objectief
  • Seq:
    207