High visibility softshell contrast jacket, S425
neongeel/donkerblauw, M, Regular
PRTWS425YNRM
: Portwest
This contrast jacket is made of 94% polyester and 6% Spandex. It offers a windproof, water-resistant breathable membrane with the added luxury of a bonded micro polar fleece inside. The dark contrast bottom panel makes this garment perfect for dirty environments where high visibility is required.
- Velcro adjustable cuffs
- Secure chest pocket with zip
- Radio loop
Colour: Hi-vis yellow/navy blue
Weight: 310 g/m²
: EN ISO 20471 (Class 3)
:
:
:
:
- Confectiemaat:M
- Pasvorm van kledingstuk:Regular
- Kleur:neongeel/donkerblauw
- Seq:02
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:PRTWS425YNRM
- Kledingstuk toepassing:Mechanical protection|Outdoor
- Risk area:HiVis
- Model:S425
- Sluitingstype:Met ritssluiting
- Gewicht:310 g/m²
- Stof:94% polyester, 6% Spandex
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.