High visibility softshell contrast jacket, S425
neongeel/donkerblauw, L, Regular
Catalogus # PRTWS425YNRL
Leverancier: Portwest
Ga naar:
Product Details & Documents
This contrast jacket is made of 94% polyester and 6% Spandex. It offers a windproof, water-resistant breathable membrane with the added luxury of a bonded micro polar fleece inside. The dark contrast bottom panel makes this garment perfect for dirty environments where high visibility is required.
- Velcro adjustable cuffs
- Secure chest pocket with zip
- Radio loop
Colour: Hi-vis yellow/navy blue
Weight: 310 g/m²
Certificeringen: EN ISO 20471 (Class 3)
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Specificaties
- Confectiemaat:L
- Pasvorm van kledingstuk:Regular
- Kleur:neongeel/donkerblauw
- Seq:03
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:PRTWS425YNRL
- Kledingstuk toepassing:Mechanical protection|Outdoor
- Risk area:HiVis
- Model:S425
- Sluitingstype:Met ritssluiting
- Gewicht:310 g/m²
- Stof:94% polyester, 6% Spandex
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.