VWR®, Celhouders
Cell holder, test tube holder (ø 8 - 22 mm) (B), for double beam only, UV-6300PC
Catalog # 634-6051
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
Specifications
- Voor:UV-6300PC
- Omschrijving:Cell holder, test tube holder (ø 8 - 22 mm) (B), for double beam only
- Seq:07
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.