Chromatography columns with filter plates
Chromatography column with PTFE tap, 60,00 mm, 600 mm, 45/40 NS
Catalogus # NEUB1202450600600
Leverancier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Chromatography columns with filter plates
Catalogus # NEUB1202450600600
Leverancier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Ga naar:
Product Details & Documents
These chromatography columns feature a top sleeve with PTFE tap and are made from borosilicate glass 3.3.
Specificaties
- Ø inw.:60,00 mm
- Huls:45/40 NS
- Omschrijving:Chromatography column with PTFE tap
- Lengte:600 mm
- Seq:05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.