Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas clean filter
High flow connecting unit 3,175 mm
  VARICP17985
 :   VARIAN
Gas clean filter
  VARICP17985
 :  VARIAN
Gas clean filter
Gas clean filter
High flow connecting unit 3,175 mm
609,00 €
1 * 1 ST
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
  • Omschrijving:
    High flow connecting unit 3,175 mm
  • Seq:
    27