Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas clean filter
Gas clean filter
Gas Clean carrier gas kit for Agilent 7890 GC
Catalogus # VARICP17988
Leverancier:   VARIAN
Gas clean filter
Catalogus # VARICP17988
Leverancier:  VARIAN
Gas clean filter
Gas clean filter
Gas Clean carrier gas kit for Agilent 7890 GC
Price
489,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Gas Clean carrier gas kit for Agilent 7890 GC
  • Seq:
    19