Microhematocrietcapillairen, VITREX®
VITREX® Capillaries, plain (blue), 50 µl, 75 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
720-2679
Deze buizen worden vuurgepolijst geleverd aan het kleurgecodeerde uiteinde, dat moet worden afgedicht met de Sigillum Wax. Vuurpolijsten vermindert de slijtage van de centrifuge-afdichtingen.
- Elke gehepariniseerde buis bevat ten minste 4 IE heparine zoals voorgeschreven door de norm
- Buizen zijn verkrijgbaar in twee soorten verpakkingen: Dispenserflacons van elk 100 buizen voor hygiënische en eenvoudige bediening; en voordelige kartonnen dozen, die de transport- en handlingkosten verlagen
- Sigillum Wax plaat (moet apart besteld worden) heeft 2 × 24 genummerde posities per paar, wat het gemakkelijk maakt om monsters te verzegelen en te vervoeren
- De gelijkmatige waslaag zorgt voor een gelijkmatige afdichting
: Conform DIN ISO 12 772.
- Ø uitw.:1,35 mm
- Ø inw.:0,95 mm
- Omschrijving:VITREX® Capillaries, plain (blue), 50 µl
- Lengte:75 mm
- Seq:16