Orders LinkContactUsLinkComponent
Mopsystemen, VertiKlean®, MAX™
Mopsystemen, VertiKlean®, MAX™
Mopkop, klein, VertiKlean® MAX™, geribbelde microvezel, steriel, 200×100×20 mm, 1 stuk/zak, 48 zakken
Catalogus # 141-0990
Leverancier:   CONTEC
Mopsystemen, VertiKlean®, MAX™
Catalogus # 141-0990
Leverancier:  CONTEC
Mopsystemen, VertiKlean®, MAX™
Mopsystemen, VertiKlean®, MAX™
Mopkop, klein, VertiKlean® MAX™, geribbelde microvezel, steriel, 200×100×20 mm, 1 stuk/zak, 48 zakken
Price
1 010,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 48 ST
Product Details & Documents
VertiKlean® MAX™ is ontworpen om desinfectiemiddelen op horizontale en verticale oppervlakken aan te brengen en hij is ideaal voor algemene reiniging van plafonds, muren en vloeren. Deze lichtgewicht mop heeft een enkele laag hydrofiel polyurethaanschuim gelamineerd op polyester microvezel ondersteund met een halfstijve vacuümgevormde plaat, die eenvoudig op een VertiKlean® mopkopframe klikt.
  • De mopkop uit hydrofiel urethaanschuim en gebreid polyester houdt vloeistoffen beter vast dan vergelijkbare producten
  • Lasergesneden waardoor de randen van het schuim en polyester worden afgedicht en de kans op vezel- en deeltjesverontreiniging afneemt
  • Uitstekende chemische en schuurbestendigheid
  • Duurzamer dan de traditionele sponsmoppen
  • Zorgt voor een uniforme aanbreng van desinfectiemiddelen en reinigingsoplossingen
  • Compatibel met een breed gamma oplossingen
VertiKlean® MAX™ heeft een dun profiel voor reiniging in smalle ruimtes. Verbeterd geribbeld microvezelmateriaal glijdt vlot over de vloeren en gestructureerde oppervlakken en biedt een betere verwijdering van verontreiniging. Door het draaiende mopkopframe is het eenvoudig om te reinigen rond deur- en raamframes, verlichtingsarmaturen en zwaar materiaal.
Om aan uw reinigingsbehoeften te voldoen is de VertiKlean® MAX™ beschikbaar in drie lengtes. De kleinste is geschikt voor reinigingstoepassingen in kleine ruimtes, zoals het reinigen en desinfecteren van afzuigkasten, isolatoren en mini-omgevingen. De VertiKlean® MAX™ medium en large zijn ideaal voor het reinigen en desinfecteren van brede oppervlakken in cleanrooms en gecontroleerde omgevingen.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Mopkop, klein, VertiKlean® MAX™, geribbelde microvezel, steriel
  • Afmetingen:
    200×100×20 mm
  • Seq:
    02
  • Verpakt:
    1 stuk/zak, 48 zakken
Complementary Products
Productinformatie
  • Catalogus #
    Lengte
    Verpakt
    Omschrijving
    Afmetingen
    Beschikbaarheid
    Price
  • 141-1465
    290 mm
    1/case
    QuickConnect™ mop frame, stainless steel, mop frame for regular VertiKlean MAX mop head
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 224,00 €
  • 141-1466
    360 mm
    1/case
    QuickConnect™ mop frame, stainless steel, mop frame for large VertiKlean MAX mop heads
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 251,00 €
  • 141-1453
    290 mm
    1/case
    QuickConnect™ mop frame, stainless steel, mop frame lays flat for medium and large VertiKlean MAX mop heads
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 252,00 €
  • 141-1464
    190 mm
    1/case
    QuickConnect™ mop frame, stainless steel, mop frame for medium and large VertiKlean MAX mop heads
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 181,00 €
  • 141-1468
    1/case
    VertiKlean mop wipe frame for VertiKlean® MAX™ mop covers
    18
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 248,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.