Rekken
4 geperforeerde legborden, in hoogte verstelbare poten, Roestvrij staal 304, 1300×400×1900 mm
Catalogus # 132-1060
Leverancier: Palbam
Ga naar:
Product Details & Documents
Hoogwaardige cleanroom rekken met in hoogte verstelbare poten of op witte nylon 130 mm (5") cleanroom zwenkwielen.
- Legbord opties: Vol of geperforeerd
- De legborden zijn verwijderbaar en in hoogte verstelbaar in stappen van 200 mm (8")
- 4 legborden per rek (extra legborden kunnen afzonderlijk besteld worden)
Roestvrij staal 304, elektrolytisch gepolijst.
Documents
Palbam Class - Catalog 2018
Product Literature
Specificaties
- Omschrijving:4 geperforeerde legborden, in hoogte verstelbare poten
- Materiaal:Roestvrij staal 304
- Seq:19
- b×d×h:1300×400×1900 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



