Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi layer adhesive floor mats
Multi layer adhesive floor mats
blauw, 660×1143 mm, 0,036 mm
Catalogus # PURUPM264538B-HT
Leverancier:   PURUS
Multi layer adhesive floor mats
Catalogus # PURUPM264538B-HT
Leverancier:  PURUS
Multi layer adhesive floor mats
Multi layer adhesive floor mats
blauw, 660×1143 mm, 0,036 mm
Price
199,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 8 ST
Product Details & Documents
A choice of either 30 or 60 layer adhesive entrance mats are manufactured from low density polyethylene. The mats control contamination by removing debris from the soles of shoes and the wheels of transport containers. When one layer is dirty, simply remove by the numbered corner tab, leaving a fresh layer ready for use.
  • Antimicrobial agent protects against the growth of bacteria and fungi
  • Non-slip, low profile, individually numbered layers
  • Reduced maintenance and cleaning costs
Colour: Clear, white, grey or blue
Specificaties
  • Kleur:
    blauw
  • l×b:
    660×1143 mm
  • Dikte:
    0,036 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.