Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, Galtek®
Stopcocks, Galtek®
Inlet 1/4" MNPT, outlet 1/4" MNPT, length 43,2 mm
Catalogus # ENTEPV4-4-2
Leverancier:   ENTEGRIS
Stopcocks, Galtek®
Catalogus # ENTEPV4-4-2
Leverancier:  ENTEGRIS
Stopcocks, Galtek®
Inlet 1/4" MNPT, outlet 1/4" MNPT, length 43,2 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Two- or three way, ¹/₈" orifice.
  • All wetted parts are PFA and PTFE.
  • Small compact design provides minimal internal volume.
  • Several connection sizes available to choose from
Specificaties
  • Omschrijving:
    Inlet 1/4" MNPT, outlet 1/4" MNPT, length 43,2 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.