Sample dipper with v bottom
Dipper, wafer size 125 - 200 mm, square plate size 114 - 203 mm, max. thickness 6,4 mm
Catalogus # ENTED15-0215
Leverancier: ENTEGRIS
Ga naar:
Product Details & Documents
Holds a wafer or a square plate.
- Slot has 'V' bottom
- Clip on handle slides down to hold substrates in place
- Hold one wafer or one square plate
Documents
ENTED15-0215_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Omschrijving:Dipper, wafer size 125 - 200 mm, square plate size 114 - 203 mm, max. thickness 6,4 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.