Overalls, PP
Overalls with hood zipper, 58 g/m², wit, XXL
Catalogus # HOIT120919
Leverancier: Hubei Orient International
Ga naar:
Product Details & Documents
Ideal in decorating, general dust and dirt protection, factory visits, farming, food industry, general industrial handling, laboratory, painting.
- High-tech fabric that offers cloth-like comfort that is easy to wear
- Offers excellent protection against a wide range of hazards and nuisances
Weight: 22 to 55 g/m²
Weight: 22 to 55 g/m²
Certificeringen: Certified ISO 9001, ISO 13485, EN 340, EN 149.
Specificaties
- Confectiemaat:XXL
- Kleur:wit
- Omschrijving:Overalls with hood zipper, 58 g/m²
- Seq:05
- Cat. No.:HOIT120919
- Kledingstuk toepassing:Chemical protection|Food
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.