Gloves, HDPE
, S, transparant, 0,012 mm, 100/zak, 100 zakken/doos
100/doos, 100 doos/kist
100/doos, 100 doos/kist
Catalogus # HOIT110495
Leverancier: Hubei Orient International
Ga naar:
Product Details & Documents
These disposable gloves are made from polyethene.
Specificaties
- Handschoenmaat:S
- Verpakt:100/zak, 100 zakken/doos
100/doos, 100 doos/kist - Kleur:transparant
- Seq:01
- Dikte:0,012 mm
- Cat. No.:HOIT110495
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:Voor eenmalig gebruik
- Boorddikte:0,012 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.