Beard cover, PP
wit, 240×480 mm, 100/bag
Catalogus # HOIT114519
Leverancier: Hubei Orient International
Ga naar:
Product Details & Documents
This disposable beard cover is made from soft non woven PP.
- Single elastic headband
- Soft, breathable and lightweight
- Latex-free elasticated edges and headband to reduce the risk of allergic reactions
Weight: 10 to 12 g/m²
Documents
TDS Non Woven Beard Cover, Hubei Orient
Technische fiche
Specificaties
- Verpakt:100/bag
- Kleur:wit
- Seq:02
- b×l:240×480 mm
- Cat. No.:HOIT114519
- Gewicht:10 - 12 g/m²
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.