Orders LinkContactUsLinkComponent
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Wattenstaafje met een plat kopblad en een easy-grip handgreep, TX714K, PP/PE, 128 mm
  TEXWTX714K_ERR
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
  TEXWTX714K_ERR
 :  
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Wattenstaafje met een plat kopblad en een easy-grip handgreep, TX714K, PP/PE, 128 mm
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Ze zijn geschikt voor oppervlakte staalnames voor de validatieprotocollen en precisie reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen of kleine ruimtes.
 : *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
  • Omschrijving:
    Wattenstaafje met een plat kopblad en een easy-grip handgreep, TX714K
  • Lengte:
    128 mm
  • Seq:
    1
  • Staafje/Kop:
    PP/PE
  • Breedte kop:
    13 mm
  • Cat. No.:
    TEXWTX714K_ERR
  • Breedte handgreep:
    5 mm
  • Lengte handgreep:
    102 mm
  • Model:
    TX714K
  • Lengte kop:
    26 mm
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment.