Bouffant caps, PP
wit, 580 mm
Catalogus # 113-8133
Leverancier: Hubei Orient International
Ga naar:
Product Details & Documents
Disposable bouffant caps made from non woven PP. Ideal for use in non hazardous environments.
- Single elastic band
- Latex-free
- Soft and comfortable
Weight: 16 to 23 g/m²
Verpakking: 100 pieces per polybag. 2000 pieces per carton.
Specificaties
- Ø:580 mm
- Kleur:wit
- Seq:04
- Cat. No.:113-8133
- Kledingstuk toepassing:Medical|Clinical
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.