Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter papers for soil analysis
Filter papers for soil analysis
132, 150 mm
Catalogus # 516-0776
Leverancier:   Ahlstrom
Filter papers for soil analysis
Catalogus # 516-0776
Leverancier:  Ahlstrom
Filter papers for soil analysis
Filter papers for soil analysis
132, 150 mm
Price
20,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These papers are used to determine the presence of trace elements and nutrients in soil samples to optimise plant growth.
Specificaties
  • Nr:
    132
  • Seq:
    01
  • Maat:
    150 mm
  • Filtratiesnelheid:
    450 s (Herzberg)
  • Cat. No.:
    516-0776
  • Gewicht:
    80 g/m²
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.