Filter papers for soil analysis
132, 150 mm
Catalogus # BINZ146029
Leverancier: Ahlstrom
Ga naar:
Product Details & Documents
These papers are used to determine the presence of trace elements and nutrients in soil samples to optimise plant growth.
Specificaties
- Nr:132
- Seq:02
- Maat:150 mm
- Filtratiesnelheid:450 s (Herzberg)
- Cat. No.:BINZ146029
- Gewicht:80 g/m²
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.