Orders LinkContactUsLinkComponent
Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinets
Wall- mounted cabinet, with one shelf, open front, -, 1200×350×480 mm
Catalog # KOTT307-00014
Supplier:   KOETTERMANN
Wall-mounted cabinets
Catalog # KOTT307-00014
Supplier:  KOETTERMANN
Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinets
Wall- mounted cabinet, with one shelf, open front, -, 1200×350×480 mm
Price
337,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.
  • Solid hinged doors or sliding glass doors
  • Height adjustable shelfs
  • Maximum loading capacity: 80 kg
Specifications
  • Omschrijving:
    Wall- mounted cabinet, with one shelf, open front
  • Seq:
    14
  • b×d×h:
    1200×350×480 mm
  • Deuren:
    -
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.