Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinet, with one shelf, lockable, 2 sliding glass doors, 1200×350×480 mm
Catalogus # KOTT307-00013
Leverancier: KOETTERMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.
- Solid hinged doors or sliding glass doors
- Height adjustable shelfs
- Maximum loading capacity: 80 kg
Specificaties
- Omschrijving:Wall-mounted cabinet, with one shelf, lockable
- Seq:13
- b×d×h:1200×350×480 mm
- Deuren:2 sliding glass doors
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.