Orders LinkContactUsLinkComponent
Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinet, with one shelf, 3 doors, 1500×350×630 mm
Catalogus # KOTT307-00153
Leverancier:   KOETTERMANN
Wall-mounted cabinets
Catalogus # KOTT307-00153
Leverancier:  KOETTERMANN
Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinet, with one shelf, 3 doors, 1500×350×630 mm
Price
865,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.
  • Solid hinged doors or sliding glass doors
  • Height adjustable shelfs
  • Maximum loading capacity: 80 kg
Specificaties
  • Omschrijving:
    Wall-mounted cabinet, with one shelf
  • Seq:
    32
  • b×d×h:
    1500×350×630 mm
  • Deuren:
    3 doors
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.