Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinet, with one shelf, 1 door, right hinged, 450×366×630 mm
KOTT307-00043
Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.
- Solid hinged doors or sliding glass doors
- Height adjustable shelfs
- Maximum loading capacity: 80 kg
- Omschrijving:Wall-mounted cabinet, with one shelf
- Seq:13
- b×d×h:450×366×630 mm
- Deuren:1 door, right hinged
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.