Wall-mounted cabinets
Wall- mounted cabinet, with one shelf, open front, -, 1500×350×480 mm
N° de catalogue KOTT307-00026
Fournisseur: KOETTERMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.
- Solid hinged doors or sliding glass doors
- Height adjustable shelfs
- Maximum loading capacity: 80 kg
Spécifications
- Omschrijving:Wall- mounted cabinet, with one shelf, open front
- Seq:27
- b×d×h:1500×350×480 mm
- Deuren:-
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.