Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinet, with one shelf, lockable, 1 door, right hinged, 600×366×630 mm
Catalogus # KOTT307-00058
Leverancier: KOETTERMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.
- Solid hinged doors or sliding glass doors
- Height adjustable shelfs
- Maximum loading capacity: 80 kg
Specificaties
- Omschrijving:Wall-mounted cabinet, with one shelf, lockable
- b×d×h:600×366×630 mm
- Deuren:1 door, right hinged
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.