Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Wall-mounted cabinets

Wall-mounted cabinets

Wall-mounted cabinet, with one shelf, 1 door, left hinged, 600×366×630 mm
Catalogus # KOTT307-00055
Leverancier:   KOETTERMANN
Wall-mounted cabinets
Catalogus # KOTT307-00055
Leverancier:  KOETTERMANN
Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinets

Wall-mounted cabinet, with one shelf, 1 door, left hinged, 600×366×630 mm

Price
387,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.

  • Solid hinged doors or sliding glass doors
  • Height adjustable shelfs
  • Maximum loading capacity: 80 kg
Specificaties
  • Omschrijving:
    Wall-mounted cabinet, with one shelf
  • b×d×h:
    600×366×630 mm
  • Deuren:
    1 door, left hinged
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.