Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinet, with one shelf, lockable, 2 sliding glass doors, 900×350×480 mm
Catalogus # KOTT307-00064
Leverancier: KOETTERMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.
- Solid hinged doors or sliding glass doors
- Height adjustable shelfs
- Maximum loading capacity: 80 kg
Specificaties
- Omschrijving:Wall-mounted cabinet, with one shelf, lockable
- Seq:01
- b×d×h:900×350×480 mm
- Deuren:2 sliding glass doors
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.